Learn More
H-Val-Ser-OH, TRC
Código de producto. 30451354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451354 50 mg 50 miligramos
30449643 100 mg -
30456092 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV99170850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13588-94-8
Fórmula molecular C8H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 204.22
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]-3-hidroxipropanoico
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Val-Ser-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c1-4(2)6(9)7(12)10-5(3-11)8(13)14/h4-6,11H,3,9H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.111