Learn More
H-Val-Met-OH, TRC
Código de producto. 30457311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457311 10 mg 10 miligramos
30451010 50 mg -
30457278 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV99170510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14486-09-0
Fórmula molecular C10H20N2O3S
Peso molecular (g/mol) 248.34
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]-4-ácido metilsulfanilbutanoico
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Val-Met-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1195
Condiciones de envío Temperatura ambiente