Learn More
H-Val-Asp-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Val-Asp-OH |
| CAS | 20556-16-5 |
| Fórmula molecular | C9H16N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O5/c1-4(2)7(10)8(14)11-5(9(15)16)3-6(12)13/h4-5,7H,3,10H2,1-2H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 232.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.1059 |