Learn More
H-Val-Asp-OH, TRC
Código de producto. 30449803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30449803 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30449803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV99172850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material H-Val-Asp-OH
CAS 20556-16-5
Fórmula molecular C9H16N2O5
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O5/c1-4(2)7(10)8(14)11-5(9(15)16)3-6(12)13/h4-5,7H,3,10H2,1-2H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,7-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]butanodioico
Peso molecular (g/mol) 232.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1059
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.