Learn More
H-Tyr(3-I)-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16435447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16435447 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16435447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008452
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress H-Tyr(3-I)-OH is a potent and effective tyrosine hydroxylase inhibitor. H-Tyr(3-I)-OH is an intermediate in the production of thyroid hormones and has a role as a human or mouse metabolite.
H-Tyr(3-I)-OH is a potent and effective tyrosine hydroxylase inhibitor. H-Tyr(3-I)-OH is an intermediate in the production of thyroid hormones and has a role as a human or mouse metabolite.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Tyr(3-I)-OH
CAS 70-78-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10INO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (16.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C(I)=C1
Peso molecular (g/mol) 307.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.09
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism