Learn More
H-Thr-Gln-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Thr-Gln-OH |
| CAS | 96337-79-0 |
| Fórmula molecular | C9H17N3O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17N3O5/c1-4(13)7(11)8(15)12-5(9(16)17)2-3-6(10)14/h4-5,7,13H,2-3,11H2,1H3,(H2,10,14)(H,12,15)(H,16,17)/t4-,5+,7+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-amino-2-[[(2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoil]amino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1168 |