Learn More
H-Ser-Tyr-OH, TRC
Código de producto. 30421422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421422 50 mg 50 miligramos
30417769 10 mg 10 miligramos
30416254 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS26205050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21435-27-8
Fórmula molecular C12H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 268.27
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-hidroxipropanoil]amino]-3-(4-hidroxifenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Ser-Tyr-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O5/c13-9(6-15)11(17)14-10(12(18)19)5-7-1-3-8(16)4-2-7/h1-4,9-10,15-16H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1059
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.