Learn More
H-Ser-Tyr-OH, TRC
Código de producto. 30417769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417769 10 mg 10 miligramos
30421422 50 mg 50 miligramos
30416254 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS26205010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21435-27-8
Fórmula molecular C12H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 268.27
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-hidroxipropanoil]amino]-3-(4-hidroxifenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Ser-Tyr-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O5/c13-9(6-15)11(17)14-10(12(18)19)5-7-1-3-8(16)4-2-7/h1-4,9-10,15-16H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1059