Learn More
H-Ser-Phe-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Ser-Phe-OH |
| CAS | 16875-28-8 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Seryl-L-phenylalanine, 100: PN: WO2020097235 SEQID: 330 Claimed Protein, 124: PN: US20130123467 SEQID: 149 Claimed Protein, 20: PN: US20090239809 SEQID: 20 Claimed Protein, 3: PN: WO2014063098 TABLE: 5 Claimed Sequence, 445: PN: WO2005081628 SEQID: 447 Claimed Protein, 7: PN: WO2011050471 SEQID: 7 Claimed Sequence, Serylphenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O4/c13-9(7-15)11(16)14-10(12(17)18)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,15H,6-7,13H2,(H,14,16)(H,17,18)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-hidroxipropanoil]amino]-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 252.266 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.111 |