Learn More
H-Resorcinol[Reactivo espectrofotométrico para la determinación de B por FIA], TRC
Código de producto. 30426387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426387 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30426387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14530350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Resorcinol
CAS 3627-01-8
Fórmula molecular C16H12N2O9S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid','8-(2,4-dihydroxyphenylazo)- (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid','4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-5-hydroxy- (7CI','8CI','9CI), 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid (ACI), H Resorcinol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O9S2/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27)/b18-17+
SMILES O=S(C1=CC(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2O)=C3C(O)=CC(S(=O)(O)=O)=CC3=C1)(O)=O
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-5-[(2E)-2-(2-hidroxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)hidrazinil]naftaleno-2,7-disulfónico
Peso molecular (g/mol) 440.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 440