Learn More
Sal disódica de H-resorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Resorcinol Disodium salt |
| CAS | 63589-22-0 |
| Fórmula molecular | C16 H10 N2 Na2 O9 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Sodium 1-(2,4-dihydroxyphenylazo)-8-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12N2O9S2.2Na/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13;;/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;; |
| SMILES | Oc1ccc(\N=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | [4-[(E)-(2,4-dihidroxifenil)diazenil]-5-hidroxi-7-sodiooxisulfonilnaftalen-2-il]sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 484.368 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.962 |