Learn More
Cloruro H-Pro-NHEt, TRC
Código de producto. 30424868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424868 100 mg
30421074 10 mg
30416911 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839230100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58107-62-3
Fórmula molecular C7H14N2O . HCl
Peso molecular (g/mol) 178.66
Nombre IUPAC (2S)-N-etilpirrrolida-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Pro-NHEt Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-8-7(10)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H/t6-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0873