Learn More
H-Pro-Ala-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Pro-Ala-OH |
| CAS | 6422-36-2 |
| Fórmula molecular | C8H14N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(8(12)13)10-7(11)6-3-2-4-9-6/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC([C@@H]1CCCN1)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-[[(2S)-pirrolidin-2-carbonil]amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1004 |