Learn More
MedChemExpress H-Phe-Phe-OH
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.0% |
| CAS | 2577-40-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecular | 312.36 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | 80% Acetic acid/water : 50 mg/mL (160.07 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |