Learn More
H-Met-Met-Met-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Met-Met-Met-OH |
| CAS | 14486-15-8 |
| Fórmula molecular | C15H29N3O4S3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Methionine, N-(N-L-methionyl-L-methionyl)-, Methionine, N-(N-L-methionyl-L-methionyl)-, L- (8CI), L-Methionyl-L-methionyl-L-methionine, Trimethionine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H29N3O4S3/c1-23-7-4-10(16)13(19)17-11(5-8-24-2)14(20)18-12(15(21)22)6-9-25-3/h10-12H,4-9,16H2,1-3H3,(H,17,19)(H,18,20)(H,21,22)/t10-,11-,12-/m0/s1 |
| SMILES | CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoil]amino]-4-metilsulfanilbutanoil]amino]-4-metilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 411.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.132 |