Learn More
H-Met-Asp-OH, TRC
Código de producto. 30482449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482449 10 mg 10 miligramos
30476343 100 mg 100 miligramos
30480446 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22218810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14595-65-4
Fórmula molecular C9H16N2O5S
Peso molecular (g/mol) 264.3
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-metilsulfanbutanoil]amino]ácido butanedioico
SMILES CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Met-Asp-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2O5S/c1-17-3-2-5(10)8(14)11-6(9(15)16)4-7(12)13/h5-6H,2-4,10H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.078