Learn More
H-Lys(z)-OtBu Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30480970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480970 500 mg 500 miligramos
30464689 250 mg 250 miligramos
30475834 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL488850500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-22-3
Fórmula molecular C18H29ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 372.89
Nombre IUPAC tert-butil (2S)-2-amino-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-18(2,3)24-16(21)15(19)11-7-8-12-20-17(22)23-13-14-9-5-4-6-10-14;/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13,19H2,1-3H3,(H,20,22);1H/t15-;/m0./s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1816