Learn More
MedChemExpress H-Lys-Trp-Lys-OH
Código de producto. 16479538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16479538 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16479538
Marca: MedChemExpress HYP1350
MedChemExpress H-Lys-Trp-Lys-OH is a small molecule peptide which displays antibacterial and antiviral activities extracted from patent CN 104072579 A, Compound AMP12.
Especificaciones
Pureza 98.0%
CAS 38579-27-0
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Peso molecular 460.57 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (217.12 mM∣Need ultrasonic)