Learn More
MedChemExpress H-Lys-Trp-Lys-OH
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 38579-27-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 460.57 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (217.12 mM∣Need ultrasonic) |