Learn More
Clorhidrato de H-Lys(Me)2-OH, TRC
Código de producto. 30479063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30479063 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30479063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL488830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Lys(Me)2-OH Hydrochloride
CAS 79416-87-8
Fórmula molecular C8H18N2O2 . HCl
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), L-Lysine, N6,N6-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), N6,N6-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, (2S)-2-Amino-6-(dimethylamino)hexanoic acid monohydrochloride, (S)-6-(Dimethylamino)-2-aminohexanoic acid monohydrochloride, Dimethyllysine hydrochloride, N,N-Dimethyllysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyl-L-lysine monohydrochloride, Nε,Nε-Dimethyllysine hydrochloride, Nε-Dimethyl-L-lysine hydrochloride, Nε-Dimethyllysine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-6-(dimetilamino)hexanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 210.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1135