Learn More
H-Lys(Boc)-OtBu Sal de Ácido Clorhídrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Lys(Boc)-OtBu Hydrochloric Acid Salt |
| CAS | 13288-57-8 |
| Fórmula molecular | C15H31ClN2O4 |
| Sinónimo | Nepsilon-Boc-L-lysine tert-butyl ester Hydrochloride, Ne-Boc-L-lysine tert-butyl Ester Hydrochloride, N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Amino-6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, NSC 164053, N’-tert-Butoxycarbonyl-L-lysine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (2S)-2-Amino-6-[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H30N2O4.ClH/c1-14(2,3)20-12(18)11(16)9-7-8-10-17-13(19)21-15(4,5)6;/h11H,7-10,16H2,1-6H3,(H,17,19);1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | tert-butilo (2S)-2-amino-6-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]hexanoato; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 338.87 |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1972 |
| Mostrar más |