Learn More
Clorhidrato de H-Lys(Boc)OMe, TRC
Código de producto. 30471642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471642 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30471642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL487915500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Lys(Boc)OMe hydrochloride
CAS 2389-48-2
Fórmula molecular C12 H24 N2 O4 . H Cl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoato de metilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 296.791
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.15