Learn More
H-Leu-val-oh, CVR
Código de producto. 30481725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30481725 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30481725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL330838100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Leu-val-oh
CAS 13588-95-9
Fórmula molecular C11H22N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-Leucyl-L-valine, 128: PN: WO2014102101 SEQID: 428 Claimed Protein, 128: PN: WO2014102104 SEQID: 227 Claimed Protein, 147: PN: WO2014102100 TABLE: 1 Claimed Protein, 168: PN: WO2014102103 TABLE: 1 Claimed Protein, 203: PN: EP2161028 PAGE: 11 Claimed Protein, 2095: PN: EP2071334 SEQID: 2206 Claimed Protein, 2095: PN: WO2009077864 SEQID: 2206 Claimed Protein, 20: PN: WO03052099 PAGE: 84 Claimed Protein, 30: PN: US20120167238 SEQID: 13 Claimed Sequence, 425: PN: WO03070760 PAGE: 99 Claimed Protein, 54: PN: WO2011044311 SEQID: 31 Unclaimed Protein, N-Leucylvaline
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22N2O3/c1-6(2)5-8(12)10(14)13-9(7(3)4)11(15)16/h6-9H,5,12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t8-,9-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 230.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.163