Learn More
H-Leu-Leu-Tyr-OH, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | H-Leu-Leu-Tyr-OH |
| CAS | 20368-24-5 |
| Fórmula molecular | C21 H33 N3 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | L-Leucyl-L-leucyl-L-tyrosine, 10: PN: WO2013116663 SEQID: 6 Unclaimed Protein, 2: PN: WO2009046832 PAGE: 100 Claimed Protein, Leucylleucyltyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H33N3O5/c1-12(2)9-16(22)19(26)23-17(10-13(3)4)20(27)24-18(21(28)29)11-14-5-7-15(25)8-6-14/h5-8,12-13,16-18,25H,9-11,22H2,1-4H3,(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-metilpentanoil]amino]-4-metilpentanoil]amino]-3-(4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 407.504 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.242 |