Learn More
Clorhidrato de H-Leu-leu-OMe, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Leu-leu-OMe hydrochloride |
| CAS | 6491-83-4 |
| Fórmula molecular | C13H27ClN2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H26N2O3.ClH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H/t10-,11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-metilpentanoil]amino]-4-metilpentanoato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 294.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.171 |