Learn More
H-L-MeThr-OH, TRC
Código de producto. 30481415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481415 100 mg 100 miligramos
30474549 10 mg 10 miligramos
30476251 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM222748100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2812-28-4
Fórmula molecular C5H11NO3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Sinónimo N-Methyl-L-threonine, N-Methylthreonine
Nombre IUPAC (2S,3R)-3-hidroxi-2-(ácido metilamino)butanoico
SMILES CN[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material H-L-MeThr-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0739