Learn More
H-ILE-PHE-OH, TRC
Código de producto. 30398230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398230 100 mg
30393867 10 mg
30389397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI942085100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22951-98-0
Fórmula molecular C15H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 278.35
Sinónimo Isoleucylphenylalanine, N-L-isoleucyl-L-Phenylalanine, L-Isoleucyl-L-phenylalanine, Ile-Phe
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoil]amino]-3-ácido fenilpropanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-ILE-PHE-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O3/c1-3-10(2)13(16)14(18)17-12(15(19)20)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-13H,3,9,16H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10-,12-,13-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.163