Learn More
H-HoArg-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16439336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16439336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008385
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-HoArg-OH
CAS 156-86-5
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H16N4O2
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (531.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES [H][C@](N)(CCCCNC(N)=N)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism