Learn More
H-H-HE-PHE-OH, TRC
Código de producto. 30404704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404704 100 mg
30395893 10 mg
30395111 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH388080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16874-81-0
Fórmula molecular C15H18N4O3
Peso molecular (g/mol) 302.33
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoil]amino]-3-fenilpropanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-HIS-PHE-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O3/c16-12(7-11-8-17-9-18-11)14(20)19-13(15(21)22)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9,12-13H,6-7,16H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)/t12-,13-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1379