Learn More
H-Gly-Pro-Hyp-OH, TRC
Código de producto. 30240868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240868 25 mg 25 miligramos
30240501 5 mg 5 miligramos
30240617 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG65014325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2239-67-0
Fórmula molecular C12H19N3O5
Peso molecular (g/mol) 285.3
Sinónimo 1: PN: WO2007017671 PAGE: 49 Claimed Protein, 26: PN: 3WO2014175556 TABLE: 5 Claimed Sequence, 70: PN: WO03006603 SEQID: 76 Claimed Protein, 9: PN: WO2017020025 SEQID: 9 Claimed Sequence, Glycylprolylhydroxyproline, Tripeptide 29;
Nombre IUPAC (2S,4R)-1-[(2S)-1-(2-aminoacetil)pirrolidina-2-carbonil]-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES NCC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Gly-Pro-Hyp-OH
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N3O5/c13-5-10(17)14-3-1-2-8(14)11(18)15-6-7(16)4-9(15)12(19)20/h7-9,16H,1-6,13H2,(H,19,20)/t7-,8+,9+/m1/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1325
Porcentaje de pureza >95%