Learn More
H-Gly-Pro-Ala-OH, TRC
Código de producto. 30240623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240623 500 mg 500 miligramos
30240710 100 mg 100 miligramos
30240982 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG650268500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 837-83-2
Fórmula molecular C10H17N3O4
Peso molecular (g/mol) 243.25
Sinónimo Glycylprolylalanine, Glycyl-L-prolyl-L-alanine, N-(1-Glycyl-L-prolyl)-L-alanine, N-(1-glycylprolyl)-L-alanine, ;
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-1-(2-aminoacetil)pirrolidina-2-carbonil]amino]ácido propanoico
SMILES C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Gly-Pro-Ala-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1219