Learn More
Clorhidrato de H-Gly-ONP, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Gly-ONP Hydrochloride |
| CAS | 16336-29-1 |
| Fórmula molecular | C8H8N2O4 • HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O4.ClH/c9-5-8(11)14-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13;/h1-4H,5,9H2;1H |
| SMILES | C1=C(C=CC(=C1)OC(=O)CN)[N+](=O)[O-].Cl |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) 2-aminoacetato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 232.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0251 |