Learn More
MedChemExpress H-Gly-Gly-Pro-OH
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.0% |
| CAS | 14379-76-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 229.23 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Glycyl-glycyl-L-proline |