Learn More
H-Glu(otbu)-nh2 hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30240888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240888 500 mg 500 miligramos
30240594 250 mg 250 miligramos
30240882 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598243500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108607-02-9
Fórmula molecular C9H18N2O3 .HCl
Peso molecular (g/mol) 238.71
Sinónimo (4S)-4,5-diamino-5-oxo-1,1-dimethylethyl Ester Pentanoic Acid Monohydrochloride;
Nombre IUPAC tert-butilo (4S)-4,5-diamino-5-oxopentanoato; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Glu(otbu)-nh2 hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-7(12)5-4-6(10)8(11)13;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,13);1H/t6-;/m0./s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1084