Learn More
H-Glu(OEt)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Glu(OEt)-OH |
| CAS | 1119-33-1 |
| Fórmula molecular | C7H13NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Ethyl L-Glutamate, Ethyl L-Glutamate, L-Glutamic Acid gamma-Ethyl Ester, NSC 156977, NSC 16885, gamma-Ethyl L-Glutamate, gamma-Ethyl Glutamate, gamma-Monoethyl Glutamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO4/c1-2-12-6(9)4-3-5(8)7(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-etoxi-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0845 |