Learn More
H-Glu(OBzl)-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Glu(OBzl)-OH |
| CAS | 1676-73-9 |
| Fórmula molecular | C42 H70 O11 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzyl glutamate, (2S)-2-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid, (S)-2-Amino-5-(benzyloxy)-5-oxopentanoic acid, 5-Benzyl L-glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, gamma-Benzyl glutamate, gamma-Benzylglutamic acid, NSC 9969 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,36-,37-,39+,40?,41+,42?/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@@H](CC)[C@@H]2O[C@@]3(OC4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CCC(O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@@H](C)C[C@H]2C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(2S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4R,6S)-6-[(3S,7R,9R,10R,12S,15R)-3-[(2R,6S)-5-etil-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]-15-hidroxi-3,10,12-trimetil-4,6,8-trioxadispiro[4.1.57.35]pentadec-13-en-9-il]-3-hidroxi-4-metil-5-oxooctan-2-il]-5-metiloxan-2-il]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 750.999 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 750.492 |