Learn More
H-Glu-Lys-Oh, TRC
Código de producto. 30240791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240791 100 mg 100 miligramos
30240586 50 mg 50 miligramos
30240509 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG650303100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5891-53-2
Fórmula molecular C11H21N3O5
Peso molecular (g/mol) 275.31
Sinónimo L-alpha-Glutamyl-L-lysine, 179: PN: WO2011146121 PAGE: 117 Claimed Sequence, 459: PN: WO2005081628 SEQID: 461 Claimed Protein, 7: PN: WO2018204847 SEQID: 7 Claimed Protein, Glutamyllysine, N2-L-alpha-Glutamyllysine, alpha-Glu-Lys
Nombre IUPAC (2S)-6-amino-2-[[(2S)-2-amino-4-carboxibutanoil]amino]ácido hexanoico
SMILES NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Glu-Lys-Oh
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21N3O5/c12-6-2-1-3-8(11(18)19)14-10(17)7(13)4-5-9(15)16/h7-8H,1-6,12-13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t7-,8-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1481