Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante H-Flex 1 y accesorios
Código de producto. 16525311 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
1 Rotor transversal H-Flex Thermo Scientific
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 18 x 15 ml, juego de 2
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 33 x 10/12 ml, juego de 2
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 42 x 5/7 ml, juego de 2
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 8 x 50 ml, juego de 2
Adaptador para microplacas de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2
Cestillos de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2
Juntas tóricas de repuesto del rotor H-Flex 1 Thermo Scientific, juego/2
Rotor basculante Thermo Scientific H-Flex 1, frasco/adaptador Centrilab de 400 ml, juego de 2
Tapas de biocontención de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
16525311 Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 8 x 50 ml, juego de 2 paquete de 2
16535311 Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 18 x 15 ml, juego de 2 paquete de 2
16545311 Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 33 x 10/12 ml, juego de 2 paquete de 2
16555311 Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 42 x 5/7 ml, juego de 2 paquete de 2
16575311 Rotor basculante Thermo Scientific H-Flex 1, frasco/adaptador Centrilab de 400 ml, juego de 2 paquete de 2
16595301 1 Rotor transversal H-Flex Thermo Scientific cada uno
16505311 Cestillos de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2 paquete de 2
16515311 Tapas de biocontención de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2 paquete de 2
16565311 Adaptador para microplacas de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2 paquete de 2
16585311 Juntas tóricas de repuesto del rotor H-Flex 1 Thermo Scientific, juego/2 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16525311 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    733.95€ / paquete de 2
    Ahorro 186.05€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Spin more with less! High capacity and flexibility—all in a small footprint.
Spin more with less! Whether clinical and diagnostic applications or cell culture and other research, now spin conical tubes, blood tubes and microplates all in one rotor for a small-footprint General Purpose centrifuge. High capacity and flexibility—all in a small footprint.
  • Las tapas de biocontención Autolock y ClickSeal permiten intercambios de rotor y bloqueo de tapa rápidos con una sola mano
  • Gira tubos de sangre, tubos cónicos y microplacas sin cambiar el rotor ni los cubos
  • Obtenga resultados más rápido sin necesidad de cambiar los componentes
  • Limite el mantenimiento del rotor y el potencial de contaminación con la tecnología de revestimiento deslizante, que elimina la necesidad de grasa y lubricantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 8 x 50 ml, juego de 2
Material Nailon de poliamida moldeada
Tipo Rotor basculante
Capacidad 8 tubos cónicos de 50 ml cada adaptador
Vel. máx 4297
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Sorvall series Legend X1 y ST16, Thermo Scientific series Multifuge X1 y Megafuge 16, Thermo Scientific serie SL 16
Biocontainment Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad Set of 2