Learn More
H-D-Val-D-Val-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-D-Val-D-Val-OH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O3/c1-5(2)7(11)9(13)12-8(6(3)4)10(14)15/h5-8H,11H2,1-4H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m1/s1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1474 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?