Learn More
H-D-Val-D-Val-OH, TRC
Código de producto. 30456295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456295 100 mg -
30453095 500 mg 500 miligramos
30452635 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV991718100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62653-78-5
Fórmula molecular C10H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 216.27
Nombre IUPAC (2R)-2-[[(2R)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-D-Val-D-Val-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O3/c1-5(2)7(11)9(13)12-8(6(3)4)10(14)15/h5-8H,11H2,1-4H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1474
Condiciones de envío Room Temperature
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.