Learn More
H-D-Val-D-Val-OH, TRC
Código de producto. 30453095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453095 500 mg 500 miligramos
30456295 100 mg -
30452635 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30453095 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCV991718500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62653-78-5
Fórmula molecular C10H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 216.27
Nombre IUPAC (2R)-2-[[(2R)-2-amino-3-metilbutanoil]amino]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material H-D-Val-D-Val-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O3/c1-5(2)7(11)9(13)12-8(6(3)4)10(14)15/h5-8H,11H2,1-4H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m1/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1474