Learn More
H-D-Trp-OH, MedChemExpress
Código de producto. 16493429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16493429 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16493429 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012479
MedChemExpress H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
H-D-Trp-OH is a D-stereoisomer of tryptophan and occasionally found in naturally produced peptides such as the marine venom peptide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-D-Trp-OH
CAS 153-94-6
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N2O2
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (16.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)[C@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 204.23
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism