Learn More
HD-Ala-phe-oh, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-D-Ala-phe-oh |
| CAS | 3061-95-8 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-N-D-Alanyl-3-phenyl-alanine, N-D-Alanyl-L-phenylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O3/c1-8(13)11(15)14-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2R)-2-aminopropanoil]amino]-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 236.267 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.116 |