Learn More
H-Beta-Ala-pNA HBr, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Beta-Ala-pNA HBr |
| CAS | 111196-17-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N3 O3 . HBr |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Monohydrobromide, 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Hydrobromide, H-β-Ala-pNA HBr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N3O3.BrH/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,13);1H |
| SMILES | Br.NCCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-amino-N-(4-nitrofenil)propanamida;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 290.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.006 |