Learn More
H-B Instrument™ Soporte para termómetros multisonda
Código de producto. 17551305
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
3 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17551305 3 in cada uno
1 options
Código de producto. 17551305 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B614007100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.10€
    9.68€ / paquete de 1
    Ahorro 4.42€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Se puede fijar en cualquier lado del vaso de precipitados
  • Fabricado con acero inoxidable SUS304
  • Admite hasta cuatro termómetros a la vez con una dimensión exterior de 3,5 a 4 mm
  • Tamaño:76 x 38 mm (Al. x An.)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se puede sujetar a un lado de cualquier vaso de precipitados y sujeta hasta cuatro termómetro a la vez
Longitud (métrico) 76 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Soporte
Longitud (imperial) 3 in
Para utilizar con (equipo) Termómetro multisonda de 3,5 a 4 mm