Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de líquido en vidrio de precisión FRIO-Temp™
Descripción
Para verificar las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos con trazabilidad a NIST™ y DAkkS.
Cada artículo incluye un revestimiento de fluoropolímero para ofrecer una mayor seguridad, números de serie individuales y una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable a NIST y DAkkS.
Probados y calibrados en laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005 y con acreditación A2LA con equipos cuya calibración es trazable a NIST y DAkkS.
Certifications
NIST, DAkkS
Garantía
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, fabricantes, productos lácteos, fabricas de cerveza y destilerías |
| Grado | Precision |
| Longitud total (imperial) | 5,3 in |
| Longitud (métrico) | 135 mm |
| Longitud total (métrico) | 135 mm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ |
| Tipo de producto | Termómetro de verificación |
| Temperatura máx. (imperial) | 33,8 °F |
| Mostrar más |