Learn More
H-B Instrument™ Termómetro de precisión, de líquido en vidrio, respetuoso con el medio ambiente y calibrado individualmente H-B™ Enviro-Safe™
Descripción
- El termómetro con certificación EnviroKleen™ incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable Enviro-Safe en contraste con el vidrio posterior de color blanco y sin plomo
- Calibrados en 3 puntos (0, 37 y 56 °C)
- Conforme a las disposiciones gubernamentales, educativas e industriales en términos de adquisición de productos “respetuosos con el medio ambiente”
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías.
Certifications
Cada termómetro incluye un informe de calibración que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cada termómetro incluye un informe de calibración de termómetro individualizado que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración. Serializados individualme |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Longitud total (imperial) | 16,5 in |
| Longitud total (métrico) | 420 mm |
| Temperatura máxima | 61 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 1 °C a + 61 °C |
| Exactitud | ± 0,5 °C |
| Subdivisión | 0,1 °C |
| Mostrar más |