Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Gravedad específica/densidad relativa (g/ cm³ ) e hidrómetros Baume de forma simple: para líquidos pesados y ligeros
Código de producto. 17410264
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
±0,02
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud unitSize
17410264 ±0,02 cada uno
1 options
Código de producto. 17410264 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B618060000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El hidrómetro universal de forma simple y escala doble mide la gravedad específica/densidad relativa (g/cm 3 ) de líquidos más livianos o más pesados que el agua y Baume en varios rangos.
  • Medición de la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más ligeros que el agua o más densos en un intervalo de 0,700 a 2,00, y Baume en varios intervalos
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura: 15 °C
  • Otros modelos están disponibles específicamente para líquidos más ligeros que el agua o más densos que el agua
Aplicaciones:
Se utiliza en las industrias química, farmacología, alimentaria y de bebidas y almidón, entre otras.
Certificaciones:
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Recommended Storage
Plain form hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place. They should not be subjected to extreme temperatures.
Especificaciones
Exactitud ±0,02
Incrementos 0,02
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Longitud (métrico) 350 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Exactitud Baume ±1°
Divisiones Baume
Intervalo de Baume De 70 a 10° y de 0 a 70°
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos pesados y ligeros.
Intervalo de gravedad específica Desde 0,700 hasta 2,000