Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hidrómetros de forma combinada de precisión de seguridad, API
Descripción
- Cumplir con los requisitos de precisión para ASTM termohidrómetros
- 381 mm (15 in) largo
- Vidrio y lastre sin plomo
- Estandarización de temperatura: 20 °C
- El termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio
- Divisiones del termómetro: 2°
- Serializados individualmente
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Cada uno |
| Tipo | Termohidrómetro de forma combinada API de seguridad |
| Exactitud | ±0,1° |
| Incrementos | Hidrómetro: 0,1° Termómetro: 2° |
| Certificaciones/conformidad | Trazables a NIST |
| Longitud (métrico) | 381 mm |
| Incluye | Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST |
| Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas |
| Tipo de lastre | Sin plomo |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la densidad relativa (gravedad específica) del aceite y de productos derivados del petróleo |
| Mostrar más |