Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de salmuera de plástico con forma plana Durac™
Description
Sin plomo y a prueba de roturas para una mayor seguridad
- Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
- Contienen lastre sin plomo y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %
- Duraderos y a prueba de rotura
- Hecho en USA
- Escala negra fácil de leer sobre fondo amarillo para evitar la fatiga ocular
- 300 mm (12 in) largo
- Lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura de °15 C (60 °F)
Aplicaciones:
Perfecto para trabajos de campo donde la rotura podría ser un problema. Se utilizan para medir la saturación de cloruro sódico de las salmueras en industrias como la alimentaria, la pesquera y la del transporte, y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %.
Certificaciones:
Los hidrómetros son fabricados e inspeccionados a mano por un equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2005 y acreditado por A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de ILAC/MRA y ubicado en ISO 14001:2004 Instalación registrada con Sistema de Gestión Ambiental.
Order Info
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Specifications
Specifications
| Tipo | Hidrómetro (% en peso) |
| Exactitud | ± 0,2 % |
| Incrementos | 0,2% |
| Certificaciones/conformidad | Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Perfecto para trabajos de campo donde la rotura podría ser un problema. Se utilizan para medir la saturación de cloruro sódico de las salmueras en industrias como la alimentaria, la pesquera y la del transporte, y están disponibles en modelos para medir varios niveles de contenido de sal, desde el 0 % hasta el 100 %. |
| Intervalo de gravedad específica | Del 4 al 26,4% |
Safety and Handling
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.