Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Termómetros bimetálicos autoclavables de registro máximo
Código de producto. 15460044
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Con informe de calibración individual
Sin informe de calibración
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
15460044 Con informe de calibración individual cada uno
15519971 Sin informe de calibración cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460044 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B602150000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Termómetro de registro máximo e instrucciones y declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). 13-202-760 incluye un informe de calibración de termómetro individual.
Indican la máxima temperatura alcanzada y mantienen esa medición hasta que se restablezca manualmente
El indicador de medición de temperatura (negro) desplaza hacia arriba un puntero de registro máximo (rojo) para indicar la máxima temperatura alcanzada.
  • Conexión roscada (1/4 in NPT) se atornilla directamente a los procesos en línea o se utiliza para montar el termómetro en el soporte incluido
  • Resistentes al agua y presurizados
  • Resisten ciclos de autoclave
  • Fabricados con acero inoxidable 304 duradero con una lente de vidrio
  • Resistentes a la presión, las altas temperaturas y el óxido
  • Longitud de la sonda: 50 mm (2 in)
  • Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) y una declaración de prueba y calibración trazable a NIST™
Compliance
Trazables a NIST
Especificaciones
Puntos de calibración ±2 °C
Certificaciones/conformidad Trazables a NIST
Tamaño del selector (imperial) 3,19 in
Tamaño del selector (métrico) 81 mm
Incluye Con informe de calibración individual
Longitud de la sonda (imperial) 2 in
Longitud de la sonda (métrico) 50 mm
Material de lente Vidrio
Material Bimetal
Temperatura máx. (imperial) 300 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Temperatura mín. (métrico) -20 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 0 °F a 300 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +150 °C
Exactitud +/-1,5 °C (+ /-3 °F) rango completo
Subdivisión 2 °C/5 °F